(+)-DIP-Chloride 58% ∼1.6 mol/L 在己烷中
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: (+)-B-氯二异蒎莰硼烷(+)-Ipc2BCl
TCIAC1614-100MLEA 1825 CNY
TCIAC1614-100ML
(+)-DIP-Chloride 58% ∼1.6 mol/L 在己烷中
(+)-DIP-Chloride
分子式: C₂₀H₃₄BCl
分子量: 320,75 g/mol
密度: 0,88
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00074808
CAS号: 112246-73-8
UN号: 2924
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Argentmetric titration) 58.0 to 64.0 w/w%
Specific rotation [a]20/D +47.0 to +54.0 deg (Calcd. on Hexane solution)