4-(Chloromethyl)thiazole hydrochloride ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAC1623-5GEA
0
CNY
TCIAC1623-5G
TCIAC1623-25G
4-(Chloromethyl)thiazole hydrochloride ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
4-(Chloromethyl)thiazole hydrochloride
分子式:
C₄H₄ClNS 分子量: 170,05 g/mol |
MDL编号:
MFCD02094738 CAS号: 7709-58-2 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |