1-Chloromethylpyrene ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAC1637-1GEA
0
CNY
TCIAC1637-1G
1-Chloromethylpyrene ≥97.0% (通过滴定分析)
1-Chloromethylpyrene
分子式:
C₁₇H₁₁Cl 分子量: 250,73 g/mol 存储条件: Freezer |
MDL编号:
MFCD00962113 CAS号: 1086-00-6 |
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |