2-(Cyclohexylaminomethyl)pyridine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAC1685-5GEA 0 CNY
TCIAC1685-5G
2-(Cyclohexylaminomethyl)pyridine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-(Cyclohexylaminomethyl)pyridine
分子式: C₁₂H₁₈N₂
分子量: 190,29 g/mol
MDL编号: MFCD01135534
CAS号: 68339-45-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %