4-(4-Chlorophenyl)thiomorpholine-1,1-dioxide ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAC1935-5GEA 2000 CNY
TCIAC1935-5G
4-(4-Chlorophenyl)thiomorpholine-1,1-dioxide ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-(4-Chlorophenyl)thiomorpholine-1,1-dioxide
分子式: C₁₀H₁₂ClNO₂S
分子量: 245,72 g/mol
MDL编号: MFCD07366283
CAS号: 82222-74-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity