1-(2-Cyanoethyl)-2-methylimidazole ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAC1963-25GEA 0 CNY
TCIAC1963-25G
1-(2-Cyanoethyl)-2-methylimidazole ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
1-(2-Cyanoethyl)-2-methylimidazole
分子式: C₇H₉N₃
分子量: 135,17 g/mol
MDL编号: MFCD00047049
CAS号: 23996-55-6
EINECS: 245-976-0
UN号: 3439
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C