1-(2-Cyanoethyl)-2-phenylimidazole ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAC1964-25GEA
0
CNY
TCIAC1964-25G
1-(2-Cyanoethyl)-2-phenylimidazole ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
1-(2-Cyanoethyl)-2-phenylimidazole
分子式:
C₁₂H₁₁N₃ 分子量: 197,24 g/mol |
CAS号:
23996-12-5 EINECS: 245-972-9 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 107.0 to 111.0 deg-C |