(1ɑ,3ɑ,5ɑ)-1,3,5-Cyclohexanetricarbonitrile ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAC1967-1GEA
0
CNY
TCIAC1967-1G
(1ɑ,3ɑ,5ɑ)-1,3,5-Cyclohexanetricarbonitrile ≥98.0% (通过GC)
(1alpha,3alpha,5alpha)-1,3,5-Cyclohexanetricarbonitrile
分子式:
C₉H₉N₃ 分子量: 159,19 g/mol |
CAS号:
168280-46-4 UN号: 3439 ADR: 6.1,III |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 168.0 to 172.0 deg-C |