2-(4-Chlorophenyl)benzothiazole ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAC2002-5GEA
0
CNY
TCIAC2002-5G
2-(4-Chlorophenyl)benzothiazole ≥98.0% (通过GC)
2-(4-Chlorophenyl)benzothiazole
分子式:
C₁₃H₈ClNS 分子量: 245,72 g/mol |
CAS号:
6265-91-4 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |