1,3,5-环己烷三羧酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 顺,顺-1,3,5-环己三羧酸
TCIAC2063-5GEA 995 CNY
TCIAC2063-5G TCIAC2063-25G
1,3,5-环己烷三羧酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
1,3,5-环己烷三羧酸
分子式: C₉H₁₂O₆
分子量: 216,19 g/mol
MDL编号: MFCD00075294
CAS号: 16526-68-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 215.0 to 221.0 deg-C