5-(Carbobenzoxyamino)valeric acid ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAC2067-25GEA
3175
CNY
TCIAC2067-25G
TCIAC2067-5G
5-(Carbobenzoxyamino)valeric acid ≥98.0% (通过滴定分析)
5-(Carbobenzoxyamino)valeric acid
分子式:
C₁₃H₁₇NO₄ 分子量: 251,28 g/mol |
MDL编号:
MFCD00188458 CAS号: 23135-50-4 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 103.0 to 107.0 deg-C |