5'-Chloro-3-hydroxy-2',4'-dimethoxy-2-naphthanilide ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
供应商: TCI EUROPE
TCIAC2101-25GEA 0 CNY
TCIAC2101-25G
5'-Chloro-3-hydroxy-2',4'-dimethoxy-2-naphthanilide ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
5'-Chloro-3-hydroxy-2',4'-dimethoxy-2-naphthanilide
分子式: C₁₉H₁₆ClNO₄
分子量: 357,79 g/mol
MDL编号: MFCD00021635
CAS号: 92-72-8
EINECS: 202-182-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 203.0 deg-C