3-氯-4-吗啉基-1,2,5-噻二唑 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAC2189-25GEA 0 CNY
TCIAC2189-25G TCIAC2189-5G
3-氯-4-吗啉基-1,2,5-噻二唑 ≥98.0% (通过GC)
3-氯-4-吗啉基-1,2,5-噻二唑
分子式: C₆H₈ClN₃OS
分子量: 205,66 g/mol
MDL编号: MFCD00274160
CAS号: 30165-96-9
EINECS: 250-077-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C