O2,2′-环尿苷 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAC2208-5GEA 540 CNY
TCIAC2208-5G TCIAC2208-25G
O2,2′-环尿苷 ≥98.0% (通过GC)
O2,2′-环尿苷
分子式: C₉H₁₀N₂O₅
分子量: 226,19 g/mol
溶点: 244°C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00004945
CAS号: 3736-77-4
EINECS: 223-107-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -17.0 to -23.0 deg (C=4, H2O)