1,4-Chrysenequinone ≥93.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAC2214-200MGEA 0 CNY
TCIAC2214-200MG
1,4-Chrysenequinone ≥93.0% (通过HPLC)
1,4-Chrysenequinone
分子式: C₁₈H₁₀O₂
分子量: 258,28 g/mol
MDL编号: MFCD00009941
CAS号: 100900-16-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Melting point 211.0 to 217.0 deg-C