(1ɑ,3ɑ,5ɑ)-1,3,5-Cyclohexanetriol ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAC2275-5GEA 1350 CNY
TCIAC2275-25G TCIAC2275-5G
(1ɑ,3ɑ,5ɑ)-1,3,5-Cyclohexanetriol ≥98.0% (通过GC)
(1alpha,3alpha,5alpha)-1,3,5-Cyclohexanetriol
分子式: C₆H₁₂O₃
MDL编号: MFCD00043062
CAS号: 50409-12-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C