2-氯-3-喹啉甲醛 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAC2289-1GEA
360
CNY
TCIAC2289-1G
TCIAC2289-5G
2-氯-3-喹啉甲醛 ≥98.0% (通过GC)
2-氯-3-喹啉甲醛
分子式:
C₁₀H₆ClNO 分子量: 191,62 |
MDL编号:
MFCD00130079 CAS号: 73568-25-9 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 148.0 to 152.0 deg-C |