4-氯吡咯并嘧啶 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 4-氯-7H-吡咯并[2,3-d]嘧啶
TCIAC2306-1GEA 0 CNY
TCIAC2306-1G TCIAC2306-5G
4-氯吡咯并嘧啶 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-氯吡咯并嘧啶
分子式: C₆H₄ClN₃
分子量: 153,57 g/mol
溶点: 188°C
MDL编号: MFCD01686865
CAS号: 3680-69-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %