7-Chloro-6-nitro-4-hydroxyquinazoline ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAC2332-5GEA 0 CNY
TCIAC2332-25G TCIAC2332-5G
7-Chloro-6-nitro-4-hydroxyquinazoline ≥98.0% (通过滴定分析)
7-Chloro-6-nitro-4-hydroxyquinazoline
分子式: C₈H₄ClN₃O₃
分子量: 225,59 g/mol
溶点: 303°C
MDL编号: MFCD09388771
CAS号: 53449-14-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %