3-Chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropionic acid ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAC2356-5GEA
0
CNY
TCIAC2356-5G
3-Chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropionic acid ≥98.0% (通过滴定分析)
3-Chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropionic acid
分子式:
C₃HClF₄O₂ 分子量: 180,48 g/mol 沸点: 131°C |
MDL编号:
MFCD00153099 CAS号: 661-82-5 UN号: 3265 ADR: 8,II |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |