1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAC2379-5GEA
0
CNY
TCIAC2379-5G
TCIAC2379-25G
1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride ≥98.0% (通过滴定分析)
1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride
分子式:
C₈H₁₆ClN 分子量: 198,13 g/mol |
MDL编号:
MFCD00012842 CAS号: 26487-67-2 EINECS: 247-733-4 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |