Copper(II) tetrafluoroborate ∼45% 在水里
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAC2410-500GEA 0 CNY
TCIAC2410-500G
Copper(II) tetrafluoroborate ∼45% 在水里
Copper(II) tetrafluoroborate
分子式: B₂CuF₈
分子量: 237,15 g/mol
MDL编号: MFCD00016054
CAS号: 38465-60-0
EINECS: 253-959-4
UN号: 3264
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Blue to Dark blue clear liquid
Concentration (Chelometric Method) 45.0 to 50.0 w/w%
Water 50.0 to 55.0 %