Cinnamyl butyrate ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAC2438-25GEA
0
CNY
TCIAC2438-25G
Cinnamyl butyrate ≥97.0% (通过GC)
Cinnamyl butyrate
分子式:
C₁₃H₁₆O₂ 分子量: 204,27 g/mol |
MDL编号:
MFCD00027135 CAS号: 103-61-7 EINECS: 203-128-7 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |