[12]Cycloparaphenylene ≥90.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAC2449-10MGEA
0
CNY
TCIAC2449-10MG
[12]Cycloparaphenylene ≥90.0% (通过HPLC)
[12]Cycloparaphenylene
分子式:
C₇₂H₄₈ 分子量: 913,18 g/mol |
CAS号:
1092522-75-2 |
产品技术规格
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 90.0 area% |