3-Chloropropionaldehyde dimethyl acetal ≥93.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAC2458-5GEA 0 CNY
TCIAC2458-5G TCIAC2458-25G
3-Chloropropionaldehyde dimethyl acetal ≥93.0% (通过GC)
3-Chloropropionaldehyde dimethyl acetal
分子式: C₅H₁₁ClO₂
分子量: 138,59 g/mol
沸点: 45°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD16038653
CAS号: 35502-06-8
UN号: 1993
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %