N-Cbz-4-piperidinecarboxylic acid ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAC2563-25GEA
0
CNY
TCIAC2563-25G
TCIAC2563-1G
TCIAC2563-5G
N-Cbz-4-piperidinecarboxylic acid ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
N-Cbz-4-piperidinecarboxylic acid
分子式:
C₁₄H₁₇NO₄ 分子量: 263,2900 g/mol |
MDL编号:
MFCD01568759 CAS号: 10314-98-4 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 71.0 to 75.0 deg-C |