2-(Chloromethyl)-1,2-epoxypropane ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAC2584-5GEA 540 CNY
TCIAC2584-5G
2-(Chloromethyl)-1,2-epoxypropane ≥98.0% (通过GC)
2-(Chloromethyl)-1,2-epoxypropane
分子式: C₄H₇ClO
分子量: 106,55 g/mol
沸点: 122°C
闪点: 30°C
MDL编号: MFCD00052487
CAS号: 598-09-4
EINECS: 209-916-7
UN号: 2920
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %