4-(3-Chloropropyl)morpholine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAC2602-25GEA
0
CNY
TCIAC2602-25G
TCIAC2602-5G
4-(3-Chloropropyl)morpholine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-(3-Chloropropyl)morpholine
分子式:
C₇H₁₄ClNO 分子量: 163,65 g/mol 沸点: 115°C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00039714 CAS号: 7357-67-7 EINECS: 461-510-0 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |