2-Chloro-3-hexylthiophene ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAC2613-5GEA
1375
CNY
TCIAC2613-5G
2-Chloro-3-hexylthiophene ≥98.0% (通过GC)
2-Chloro-3-hexylthiophene
分子式:
C₁₀H₁₅ClS 分子量: 202,74 g/mol 沸点: 60°C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD18413738 CAS号: 817181-75-2 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |