Candesartan cilexetil ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAC2635-1GEA 1475 CNY
TCIAC2635-1G TCIAC2635-200MG
Candesartan cilexetil ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
Candesartan cilexetil
分子式: C₃₃H₃₄N₆O₆
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00871371
CAS号: 145040-37-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 163.0 deg-C