2,4-Diaminodiphenylamine ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAD0087-25GEA
0
CNY
TCIAD0087-25G
TCIAD0087-5G
2,4-Diaminodiphenylamine ≥98.0% (通过滴定分析)
2,4-Diaminodiphenylamine
分子式:
C₁₂H₁₃N₃ 分子量: 199,26 g/mol |
MDL编号:
MFCD00025285 CAS号: 136-17-4 |
产品技术规格
Appearance | White to Amber to Dark purple powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |