2,3-Dichloroisobutyric acid ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAD0199-10GEA
1600
CNY
TCIAD0199-10G
2,3-Dichloroisobutyric acid ≥98.0% (通过滴定分析)
2,3-Dichloroisobutyric acid
分子式:
C₄H₆Cl₂O₂ 分子量: 156,99 g/mol 沸点: 113°C |
MDL编号:
MFCD00068279 CAS号: 10411-52-6 UN号: 3265 ADR: 8,III |
产品技术规格
Appearance | White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 91.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |