3,5-Dibromosalicylaldoxime ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAD0210-5GEA
0
CNY
TCIAD0210-5G
3,5-Dibromosalicylaldoxime ≥98.0% (通过GC)
3,5-Dibromosalicylaldoxime
分子式:
C₇H₅Br₂NO₂ 分子量: 294,93 g/mol |
MDL编号:
MFCD00059607 CAS号: 21386-43-6 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 223.0 to 229.0 deg-C |