4-(Dimethylamino)stilbene ≥99.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD0255-5GEA 0 CNY
TCIAD0255-1G TCIAD0255-5G
4-(Dimethylamino)stilbene ≥99.0% (通过滴定分析)
4-(Dimethylamino)stilbene
分子式: C₁₆H₁₇N
分子量: 223,32 g/mol
MDL编号: MFCD00017151
CAS号: 1145-73-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 148.0 to 151.0 deg-C