2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAD0298-25GEA
0
CNY
TCIAD0298-25G
TCIAD0298-500G
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol ≥98.0% (通过GC)
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol
分子式:
C₈H₁₉NO₂ 分子量: 161,25 g/mol 沸点: 101°C |
MDL编号:
MFCD00020604 CAS号: 140-82-9 EINECS: 205-436-7 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |