2,3-二氯丙酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAD0407-25GEA
0
CNY
TCIAD0407-25G
TCIAD0407-5G
2,3-二氯丙酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2,3-二氯丙酸
分子式:
C₃H₄Cl₂O₂ 分子量: 142,96 g/mol 沸点: 210°C |
MDL编号:
MFCD00021695 CAS号: 565-64-0 EINECS: 209-285-8 UN号: 2923 ADR: 8,II |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 51.0 to 55.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |