Butopyronoxyl ≥95.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD0550-25GEA 360 CNY
TCIAD0550-25G TCIAD0550-500G
Butopyronoxyl ≥95.0% (通过HPLC)
Butopyronoxyl
分子式: C₁₂H₁₈O₄
闪点: 157°C
MDL编号: MFCD00006574
CAS号: 532-34-3
EINECS: 208-535-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (HPLC) min. 95.0 area%