3,3'-Dinitrobenzidine ≥95.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD0822-25GEA 0 CNY
TCIAD0822-25G
3,3'-Dinitrobenzidine ≥95.0% (通过HPLC)
3,3'-Dinitrobenzidine
分子式: C₁₂H₁₀N₄O₄
分子量: 274,24 g/mol
溶点: 275°C
MDL编号: MFCD00024264
CAS号: 6271-79-0
EINECS: 228-457-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%