1,4-Diphenylsemicarbazide ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD0913-25GEA 0 CNY
TCIAD0913-5G TCIAD0913-25G
1,4-Diphenylsemicarbazide ≥98.0% (通过HPLC)
1,4-Diphenylsemicarbazide
分子式: C₁₃H₁₃N₃O
分子量: 227,27 g/mol
MDL编号: MFCD00020635
CAS号: 621-12-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 177.0 to 183.0 deg-C