3,3-Dimethyl-1-hexene ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAD1243-1MLEA 0 CNY
TCIAD1243-1ML
3,3-Dimethyl-1-hexene ≥98.0% (通过GC)
3,3-Dimethyl-1-hexene
分子式: C₈H₁₆
分子量: 112,22 g/mol
沸点: 104°C
MDL编号: MFCD00048727
CAS号: 3404-77-1
UN号: 3295
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %