5,5-二苯基海因钠盐 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
Synonyms:
5,5-联苯基乙内酰脲
, 苯妥英
TCIAD1331-25GEA
0
CNY
TCIAD1331-25G
TCIAD1331-500G
5,5-二苯基海因钠盐 ≥98.0% (通过滴定分析)
5,5-二苯基海因钠盐
分子式:
C₁₅H₁₂N₂O₂ 分子量: 274,25 g/mol |
MDL编号:
MFCD00069674 CAS号: 630-93-3 EINECS: 211-148-2 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |