cis-1,4-二乙酰氧基-2-丁烯 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms: 顺-1,4-二醋酸基-2-丁烯
TCIAD1358-500MLEA 0 CNY
TCIAD1358-500ML TCIAD1358-25ML
cis-1,4-二乙酰氧基-2-丁烯 ≥95.0% (通过GC)
cis-1,4-二乙酰氧基-2-丁烯
分子式: C₈H₁₂O₄
分子量: 172,18 g/mol
沸点: 110°C
MDL编号: MFCD00059339
CAS号: 25260-60-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %