1,3-Dipropoxybenzene ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD1362-1MLEA
0
CNY
TCIAD1362-1ML
1,3-Dipropoxybenzene ≥98.0% (通过GC)
1,3-Dipropoxybenzene
分子式:
C₁₂H₁₈O₂ 分子量: 194,27 g/mol 沸点: 251°C |
MDL编号:
MFCD00059402 CAS号: 56106-37-7 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |