4-羟基-2,5-二甲基l-3(2H)-呋喃酮 ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 天然呋喃酮2,5-二甲基-4-羟基-3(2H)-呋喃酮草莓呋喃酮
TCIAD1569-25GEA 810 CNY
TCIAD1569-25G TCIAD1569-5G
4-羟基-2,5-二甲基l-3(2H)-呋喃酮 ≥98.0% (通过HPLC)
4-羟基-2,5-二甲基l-3(2H)-呋喃酮
分子式: C₆H₈O₃
分子量: 128,13 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00010706
CAS号: 3658-77-3
EINECS: 222-908-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %