4,4'-二氨基八氟联苯 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 八氟联苯胺
TCIAD1632-5GEA 1175 CNY
TCIAD1632-1G TCIAD1632-5G
4,4'-二氨基八氟联苯 ≥97.0% (通过GC)
4,4'-二氨基八氟联苯
分子式: C₁₂H₄F₈N₂
分子量: 328,17 g/mol
MDL编号: MFCD00007646
CAS号: 1038-66-0
EINECS: 213-861-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 175.0 to 182.0 deg-C