4-(Dimethylamino)azobenzene-4'-isothiocyanate ≥95.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD1653-100MGEA 0 CNY
TCIAD1653-100MG
4-(Dimethylamino)azobenzene-4'-isothiocyanate ≥95.0% (通过滴定分析)
4-(Dimethylamino)azobenzene-4'-isothiocyanate
分子式: C₁₅H₁₄N₄S
分子量: 282,37 g/mol
MDL编号: MFCD00004812
CAS号: 7612-98-8
EINECS: 231-521-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 169.0 to 172.0 deg-C