蒽-9,10-二腈 ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
Synonyms:
9,10-二氰基蒽
TCIAD1656-1GEA
0
CNY
TCIAD1656-1G
TCIAD1656-5G
蒽-9,10-二腈 ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
蒽-9,10-二腈
分子式:
C₁₆H₈N₂ 分子量: 228,25 g/mol |
MDL编号:
MFCD00041733 CAS号: 1217-45-4 UN号: 3439 ADR: 6.1,III |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |