2,5-Dichloroterephthalonitrile ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAD1734-5GEA
0
CNY
TCIAD1734-5G
TCIAD1734-1G
2,5-Dichloroterephthalonitrile ≥99.0% (通过GC)
2,5-Dichloroterephthalonitrile
分子式:
C₈H₂Cl₂N₂ 分子量: 197,02 g/mol |
MDL编号:
MFCD00059584 CAS号: 1897-43-4 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 210.0 to 217.0 deg-C |