2-[2-(二甲基氨基)乙氧基]乙醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAD1756-500MLEA
0
CNY
TCIAD1756-500ML
TCIAD1756-25ML
2-[2-(二甲基氨基)乙氧基]乙醇 ≥98.0% (通过GC)
2-[2-(二甲基氨基)乙氧基]乙醇
分子式:
C₆H₁₅NO₂ 分子量: 133,19 g/mol 闪点: 93°C |
MDL编号:
MFCD00059602 CAS号: 1704-62-7 EINECS: 216-940-1 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |