4,4′-二硫代二丁酸 ≥95.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
3-羧丙基二硫化物
, 3-羧丙基二硫醚
TCIAD1757-25GEA
0
CNY
TCIAD1757-25G
TCIAD1757-5G
4,4′-二硫代二丁酸 ≥95.0% (通过GC,滴定分析)
4,4′-二硫代二丁酸
分子式:
C₈H₁₄O₄S₂ 分子量: 238,32 g/mol |
MDL编号:
MFCD00004406 CAS号: 2906-60-7 EINECS: 220-818-3 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 107.0 to 111.0 deg-C |